Principaux documents
366536
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
1 G
193,00 €
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
193,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH415NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
81.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
193,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
pb
210 °C (lit.)
Pf
169 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
Clé InChI
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Ammonium nitrate-15N is an inorganic salt containing 15N isotope
Application
Ammonium nitrate-15N is a commonly used compound in agriculture research as a tracer.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Laurence V Bindschedler et al.
Phytochemistry, 69(10), 1962-1972 (2008-06-10)
Hydroponic isotope labelling of entire plants (HILEP) is a cost-effective method enabling metabolic labelling of whole and mature plants with a stable isotope such as (15)N. By utilising hydroponic media that contain (15)N inorganic salts as the sole nitrogen source
Sally Taylor et al.
Pest management science (2018-04-01)
Current insect resistance management plans rely on refuges of plants without Bacillus thuringiensis (Bt) toxins to provide a gene pool of unexposed insects. Insects from refuges must mate with insects from Bt maize to slow resistance evolution. We used stable