Principaux documents
490962
Sigma-Aldrich
Urea-15N2
5 atom % 15N, 99% (CP)
Synonyme(s) :
15N Labeled urea, Carbamide-15N2, Carbonyldiamide-15N2
50 G
1 020,00 €
1 020,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50 G
1 020,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H215NCO15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 020,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
5 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Poids mol.
60.15 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Pf
132-135 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-SUEIGJEOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1