284491
(R)-(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
98%
Synonyme(s) :
D-Phenylalaninol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +22.8°, c = 1.2 in 1 M HCl
Pf
93-95 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m1/s1
Clé InChI
STVVMTBJNDTZBF-SECBINFHSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges