275336
Benzo[b]fluoranthene
98%
Synonyme(s) :
3,4-benzofluoranthène
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4c3c-2cc5ccccc45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
Clé InChI
FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Benz[e]acephenanthrylene is a polycyclic aromatic hydrocarbon composed of a central 5-membered ring surrounded by four benzene rings.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable