B9009
Benzo[ghi]perylène
98%
Synonyme(s) :
1,12-Benzoperylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
>500 °C (lit.)
Pf
277-279 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
Clé InChI
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable