407739
L-tert-Leucinol
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-butanol
About This Item
Produits recommandés
product name
L-tert-Leucinol, 98%
Pureté
98%
Activité optique
[α]26/D +37°, c = 1.5 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
30-34 °C (lit.)
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4,7H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clé InChI
JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup