Principaux documents
190438
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
98%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Synonyme(s) :
L-Phenylalaninol
1 G
30,10 €
10 G
61,20 €
30,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
30,10 €
10 G
61,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Beilstein:
2208238
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
30,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −22.8°, c = 1.2 in 1 M HCl
Pureté optique
ee: 99% (HPLC)
Pf
92-94 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
Clé InChI
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Description générale
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol is a chiral amino alcohol.[1]
Application
(S)-(-)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol can undergo condensation with 5-nitro­salicylaldehyde to form (S)-2-[(1-benzyl-2-hydroxy­ethyl­imino)meth­yl]-4-nitro­phenol, a new chiral Schiff base.[2] It reacts with substituted salicylaldehydes to form tridentate chiral Schiff base ligands, which can form H-bonded chiral supramolecular metal-organic architectures.[1] It can also be used in the synthesis of an unnatural tripeptide, which can enhance the antimicrobial activity of methicillin against methicillin resistant Staphylococcus aureus.[3]
Reacts with nitriles to form oxazolines which are useful in Pd-catalyzed allylic substitution.[4][5] Also employed in amidation for chiral resolution[6] and NADH modeling.[7][8]
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Tetrahedron Letters, 34, 2015-2015 (1993)
Intramolecular hydrogen transfer in (S)-2-[(1-benzyl-2-hydroxyethylimino) methyl]-4-nitrophenol, a new chiral Schiff base.
Pradeep CP.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 61(11), o3825-o3827 (2005)
Chiral supramolecular metal-organic architectures from dinuclear copper complexes.
Pradeep CP and Das SK.
Polyhedron, 28(3), 630-636 (2009)
Tetrahedron Letters, 34, 7081-7081 (1993)
Tetrahedron Letters, 34, 7725-7725 (1993)