Documents
261424
Sigma-Aldrich
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene
97%
Synonyme(s) :
4,5-Methylenephenanthrene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.24
Numéro Beilstein :
2043908
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Point d'ébullition
353 °C (lit.)
Pf
113-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1c2cccc3ccc4cccc1c4c23
InChI
1S/C15H10/c1-3-10-7-8-11-4-2-6-13-9-12(5-1)14(10)15(11)13/h1-8H,9H2
Clé InChI
RKZDZWJDQTZDLD-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclopenta[d,e,f]phenanthrene (4,5-methylenephenanthrene) has been used as an indicator in the synthesis of homopolymers and block copolymers of styrene and dienes with variable 1,2-polydiene content.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A simplified procedure of anionic polymerization of styrene and dienes using 4, 5-methylenephenanthrene as an indicator.
Sanger J, et al.
Polymer Bull., 36(1), 19-26 (1996)