193070
2-Methylbutyric acid
98%
Synonyme(s) :
NSC 7304
35,80 €
About This Item
35,80 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.5 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
Point d'ébullition
176-177 °C (lit.)
Densité
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES
CCC(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
WLAMNBDJUVNPJU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter