Principaux documents
277134
Sigma-Aldrich
Complexe biphényle, sodium solution
in 2-ethoxyethyl ether
Synonyme(s) :
Complexe biphényle de sodium
20 X 15 ML
211,00 €
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 X 15 ML
211,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H5 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Beilstein:
3989646
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
211,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
5.6 (vs air)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Conditionnement
pk of 20 × 15 mL
Concentration
in 2-ethoxyethyl ether
Densité
1.1 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES 
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
Clé InChI
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sodium biphenyl reagent is used to cleave the covalent fluorine bonds in organic compounds and biological samples. The liberated fluoride ions are determined spectrophotometrically or with the fluoride ion electrode.[1][2]
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
Venkateswarlu P.
Analytical Chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982)
Determination of organically bound fluorine using sodium biphenyl reagent and a fluoride?specific ion electrode.
Jones BC, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 60(7), 1036-1039 (1971)