Principaux documents
50342
Sigma-Aldrich
Complexe biphényle, sodium solution
technical, 0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
Synonyme(s) :
Complexe biphényle de sodium
20 X 15 ML
362,00 €
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 X 15 ML
362,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H5 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Beilstein:
3989646
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
362,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
0.5-1.5 M in diethylene glycol diethyl ether
Densité
1,100  g/cm3
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
Clé InChI
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Application
Le complexe de biphényle sodium est généralement utilisé comme initiateur anionique bifonctionnel pour synthétiser des copolymères en bloc[1] ainsi que comme réactif pour détecter l′halogène organique.[2]
Forme physique
peut contenir des matières solides
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Does not sustain combustion.
Point d'éclair (°C)
Does not sustain combustion.
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Determination of organic halogen with sodium biphenyl reagent.
Liggett LM.
Analytical Chemistry, 26(4), 748-750 (1954)
Solution properties of block copolymers of styrene and methyl methacrylate. Part I. The preparation, isolation, and purification of the block copolymers.
Urwin JR and Stearne JM
Macromolecular Chemistry and Physics, 78(1), 194-203 (1964)