Principaux documents
14446
Sigma-Aldrich
Complexe biphényle, sodium solution
technical, 0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
Synonyme(s) :
Complexe biphényle de sodium
20 X 15 ML
277,00 €
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 X 15 ML
277,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H5 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.20
Beilstein:
3989646
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
277,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Conditionnement
pk of 20 × 15 mL
Concentration
0.7 M±0.2 M in diethylene glycol diethyl ether
Densité
1,100  g/cm3
Groupe fonctionnel
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.Na/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;/h1,3-10H;
Clé InChI
UUNVZHGYJSUMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le complexe de biphényle de sodium favorise essentiellement la réduction des composés organiques halogénés et est couramment utilisé comme réactif de défluoration en synthèse organique. [1]
Autres remarques
Réactif de libération quantitative d'atomes d'halogène liés de façon covalente pour détermination analytique[2][3] ; dégradation des pesticides[4]
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Determination of Total Organic Fluorine (TOF) in environmental samples using flow-injection and chromatographic methods
Trojanowicz M, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 3(5), 1039-1045 (2011)
Sodium biphenyl method for determination of covalently bound fluorine in organic compounds and biological materials.
P Venkateswarlu
Analytical chemistry, 54(7), 1132-1137 (1982-06-01)
M.V. Kennedy et al.
Journal of Environmental Quality, 1, 63-63 (1972)
U. Goedde et al.
WLB, Wasser, Luft Boden, 35, 75-75 (1991)