P5655
Phosphate de potassium monobasic
powder, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
252.6 °C (lit.)
Solubilité
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- Le phosphate de potassium monobasique a été utilisé lors de l'isolement de protéines à partir de cellules bactériennes.
- Il a servi à préparer un milieu PZM-3 (milieu défini pour embryons de porc).
- Il a servi à préparer une solution saline tamponnée au phosphate.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable