Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
384097
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen dibromide
99%
Synonyme(s) :
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium dibromide
1 G
63,40 €
5 G
225,00 €
63,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
63,40 €
5 G
225,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18Br2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
374.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
63,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
crystalline
Technique(s)
titration: suitable
Pf
278 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Ethyl viologen dibromide is known as 1,1-diethyl- 4,4-bipyridinium dibromide.
Application
Ethyl viologen dibromide has been used as an internal standard in the analysis of paraquat and diquat in the serum using high-performance liquid chromatography.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Rapid analysis method for paraquat and diquat in the serum using ion-pair high-performance liquid chromatography.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 28(4), 725-728 (2005)
The quantitative analysis of paraquat in biological samples by liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry.
Wang Z, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 35(1), 23-27 (2011)