254304
Lithium tetraborate
≥99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dilithium tetraborate
78,90 €
About This Item
78,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.995% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
760-880 °C (lit.)
Solubilité
H2O: slightly soluble(lit.)
Densité
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
Clé InChI
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable