Principaux documents
365297
Sigma-Aldrich
Lithium metaborate dihydrate
Synonyme(s) :
Lithium borate (LiBO2 ) dihydrate
500 G
125,00 €
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
125,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LiBO2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.78
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
125,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Concentration
11.7-13% B (by NaOH, titration)
Chaîne SMILES 
[Li+].O.O.[O-]B=O
InChI
1S/BO2.Li.2H2O/c2-1-3;;;/h;;2*1H2/q-1;+1;;
Clé InChI
MAXQFCAELLTPNS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable