Principaux documents
222534
Sigma-Aldrich
Lithium tetraborate
≥99.9% trace metals basis
250 G
139,00 €
1 KG
575,00 €
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
139,00 €
1 KG
575,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Li2B4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.55
139,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pf
760-880 °C (lit.)
Densité
≥0.25 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[O-]B(OB=O)OB([O-])OB=O
InChI
1S/B4O7.2Li/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;/q-2;2*+1
Clé InChI
PSHMSSXLYVAENJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Lithium tetraborate (Li2B4O7) is a piezoelectric material.[1] It can be synthesized from boric acid.[2] Its pyroelectric, piezoelectric and dielectric properties have been evaluated.[3] It is a widely used material in the field of non-linear optics. Its electronic structure has been investigated by x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and quantum mechanical modelling methods.[4]
Lithium tetraborate is a pyroelectric and piezoelectric material with potential applications in pressure sensors and surface acoustic wave (SAW) devices.[5][6][7] In the presence of activators such as terbium and cupric ions, it shows thermoluminesence property.[8]
Application
Used as a spectroscopic fluxing agent.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Elastic, piezoelectric, acousto-optic and electro-optic properties of Li2B4O7.
Shiosaki T, et al.
Japanese Journal of Applied Physics, 24(S1), 25-25 (1985)
Pyroelectric and piezoelectric properties of lithium tetraborate single crystal.
Bhalla AS, et al.
Jpn J. App. Phys., Part I, 24(S2), 727-727 (1985)
Lithium isotope analysis by thermal ionization mass spectrometry of lithium tetraborate.
Chan LH.
Analytical Chemistry, 59(22), 2662-2665 (1987)
Lithium tetraborate: a new temperature-compensated SAW substrate material.
Whatmore RW, et al.
Electronics Letters, 17(1) (1981)
Electronic structure of lithium tetraborate Li2B4O7 crystals. Cluster calculations and x-ray photoelectron spectroscopy.
Kuznetsov AY, et al.
Physics of the Solid State, 41(1), 48-50 (1999)