Documents
1.17057
Supelco
Spectromelt® A50
lithium metaborate 50 %, lithium tetraborate 50 %
About This Item
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
Composition
lithium metaborate, 50%
lithium tetraborate, 50%
Niveau de qualité
Température de stockage
2-30°C
Description générale
50% lithium tetraborate / 50% lithium metaborate
Informations légales
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable