774138
Lithium difluoro(oxalato)borate
Synonyme(s) :
LIDFOB, LIF2OB, LIFOB, LIODFB, Lithium difluoro(ethanedioato)borate, Lithium oxalatodigluoroborate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
265-271 °C
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
F[B-]1(OC(C(O1)=O)=O)F.[Li+]
InChI
1S/C2BF2O4.Li/c4-3(5)8-1(6)2(7)9-3;/q-1;+1
Clé InChI
MEDDCIKGDMDORY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
✔ Increases battery life
✔ Stabilizes SEI layer
✔ Suitable for fast charging and low temperatures
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Contenu apparenté
Les batteries, supercondensateurs et piles à combustible sont des dispositifs de stockage et de conversion d'énergie, basés sur la production d'énergie électrochimique au niveau d'une interface électrode/électrolyte et d'une séparation assurant le transport d'électrons/ions.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.