Documents
1.10783
Supelco
Spectromelt® A 10
(di-lithium tetraborate)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
B4Li2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
234-514-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
for X-ray fluorescence analysis
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
pH
9.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
930 °C
Solubilité
141.2 g/L
Densité
2.35 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
330 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤20 ppm
silicate (as SiO2): ≤100 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Traces de cations
Ag: ≤5 ppm
Al: ≤10
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
Ga: ≤5 ppm
K: ≤10 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Sr: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4B.2Li.7H2O/h;;;;;;7*1H2
Clé InChI
DPYKRXYVXDYLEY-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Remplace : 10783 ; 10783-3
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 99,0 %
Chlorures (Cl) : ≤ 50 ppm
Phosphates (PO₄) : ≤ 20 ppm
Silicates (SiO₂) : ≤ 100 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 50 ppm
Ag (argent) : ≤ 5 ppm
Al (aluminium) : ≤ 10 ppm
Ba (baryum) : ≤ 5 ppm
Ca (calcium) : ≤ 20 ppm
Cd (cadmium) : ≤ 5 ppm
Co (cobalt) : ≤ 5 ppm
Cr (chrome) : ≤ 5 ppm
Cu (cuivre) : ≤ 5 ppm
Fe (fer) : ≤ 10 ppm
Ga (gallium) : ≤ 5 ppm
K (potassium) : ≤ 10 ppm
Mg (magnésium) : ≤ 5 ppm
Mn (manganèse) : ≤ 5 ppm
Na (sodium) : ≤ 20 ppm
Ni (nickel) : ≤ 5 ppm
Pb (plomb) : ≤ 5 ppm
Sr (strontium) : ≤ 5 ppm
Zn (zinc) : ≤ 5 ppm
Perte au feu (1000 °C) : ≤ 1,0 %
Masse volumique : environ 50
Informations légales
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
La spectroscopie atomique s'appuie sur l'énergie absorbée ou émise par des électrons pour identifier et quantifier la composition élémentaire d'un échantillon. Elle englobe diverses techniques analytiques telles que la spectroscopie d'absorption atomique (SAA ou AAS), la spectrométrie d'émission atomique (SEA ou AES), la spectroscopie d'absorption atomique à flamme (AAF ou FAA), la spectroscopie d'absorption atomique avec four de graphite (GFAA), la spectroscopie d'émission optique avec plasma à couplage inductif (ICP-OES), la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) et la fluorescence X (XRF).
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.