Key Documents
225428
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,4-dinitroaniline
97%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(NO2)2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
157-159 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Nc1c(Cl)cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClN3O4/c7-4-1-3(9(11)12)2-5(6(4)8)10(13)14/h1-2H,8H2
Clé InChI
LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-chloro-2,4-dinitroaniline exists in three polymorphic forms which can be separated on the basis of their mechanical properties.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
C Malla Reddy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (19)(19), 2439-2441 (2005-05-12)
Mechanical shearing of crystals of a polymorph with a layered structure may be used to separate them from harder crystals of a visually indistinguishable polymorph that resist such shearing.
Molecular crystals: pinching polymorphs.
Joel Bernstein
Nature materials, 4(6), 427-428 (2005-06-02)