Documents
339741
Sigma-Aldrich
Acide sulfurique
99.999%
Synonyme(s) :
Huile, Sulfate de dihydrogène
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Numéro Beilstein :
2037554
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Agence
suitable for SM 5210
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 146 °C)
Description
Nominally 95-98% H2SO4
Pureté
99.999%
Forme
viscous liquid
Couleur
clear
pH
1.2 (5 g/L)
Point d'ébullition
~290 °C (lit.)
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'acide sulfurique est un acide minéral fort, fréquemment employé en synthèse organique comme réactif, catalyseur et solvant. Il permet également d'effectuer plusieurs réactions, notamment des déshydratations, des sulfonations et des nitrations.
Application
L'acide sulfurique a été utilisé :
  • comme catalyseur dans l'estérification des acides acétique et palmitique.
  • comme solvant dans la synthèse de sulfure de technétium binaire par réaction entre du pertechnétate et du sulfure d'hydrogène.
  • comme desséchant, comme catalyseur et comme réactif dans l'industrie chimique.
  • dans la préparation d'un composite silice/acide sulfurique servant de catalyseur en synthèse organique.
Remarque sur l'analyse
Pureté en fonction des métaux traces
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling
Zhang Z, et al.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
The Mechanical Performance of a Biomimetic Nanointerface Made of Multilayered Polyelectrolytes.
Cavelier S, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 32, 5380-5389 (2012)
Esterification of free fatty acids using sulfuric acid as catalyst in the presence of triglycerides
Marchetti JM and Errazu AF
Biomass and Bioenergy, 32(9), 892-895 (2008)
Silica sulfuric acid and silica chloride as efficient reagents for organic reactions
Salehi P, et al.
Current Organic Chemistry, 10(17), 2171-2189 (2006)
Preparation of activated carbons previously treated with sulfuric acid: a study of their adsorption capacity in solution
Cuerda-Correa EM, et al.
Applied Surface Science, 252(17), 6042-6045 (2006)
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.