F1506
9-Fluorenone
98%
Synonyme(s) :
9H-Fluorene-9-one, Fluoren-9-one (8CI)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
342 °C (lit.)
Pf
80-83 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
Clé InChI
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Synthesis of host for the blue and green phosphorescent organic light emitting diodes (PHOLEDs).
- Synthesis of fluorene-based molecular motors.
- Synthesis of open-shell Chichibabin′s hydrocarbons as potential organic spintronic materials.
- It also acts as a sensitizer in the formation of picene via photosensitization of 1,2-di(1-naphthyl)ethane.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
325.4 °F
Point d'éclair (°C)
163 °C