152765
9-Anthracenecarbonitrile
97%
Synonyme(s) :
9-Cyanoanthracene
45,50 €
About This Item
45,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
173-177 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES
N#Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-9H
Clé InChI
KEQZHLAEKAVZLY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable