A39009
1-Aminoanthraquinone
≥96.5% purity, powder, crystals or chunks
Synonyme(s) :
Azoic Diazo No. 36, Fast Red AL
About This Item
Produits recommandés
product name
1-Aminoanthraquinone, ≥96.5% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.5% (HPLC)
Forme
powder, crystals or chunks
Couleur
dark brown
Pf
253-255 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Nc1cccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
Clé InChI
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable