8.20109
Anthracene
for synthesis
Synonyme(s) :
Anthracene, Paranaphthalene
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.000008 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
540 °C
Puissance
>16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
0.6 % (v/v)
pb
340 °C/1013 hPa
Pf
213-217 °C
Température de transition
flash point 121 °C
Solubilité
<0.0001 g/L
Densité
1.13 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
330 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
c21c(cc3c(c2)cccc3)cccc1
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Clé InChI
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 213 °C
Melting range (upper value): ≤ 217 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - Pensky-Martens closed cup