Documents
C93606
Sigma-Aldrich
9-Cyanophenanthrene
97%
Synonyme(s) :
9-Phenanthrenecarbonitrile
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
110-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C15H9N/c16-10-12-9-11-5-1-2-6-13(11)15-8-4-3-7-14(12)15/h1-9H
Clé InChI
CWFIYYOQYVYBPW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable