Principaux documents
566780
Sigma-Aldrich
2-Acetylanthracene
98%
Synonyme(s) :
1-(2-Anthracenyl)acetone, 1-(2-Anthracenyl)ethanone
1 G
93,40 €
93,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
93,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
93,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
189-192 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)12-6-7-15-9-13-4-2-3-5-14(13)10-16(15)8-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
DQFWGPPCMONVDS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics