Principaux documents
C92804
Sigma-Aldrich
1-Cyanonaphthalene
98%
Synonyme(s) :
1-Naphthonitrile, 1-Cyanonaphthalene
25 G
104,00 €
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
104,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
pb
299 °C (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7N/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H
Clé InChI
YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable