Produkte
Anwendungen
Serviceangebote
Dokumente
Support
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Biochemikalien
Klinik & Diagnostik
Filtration
Umweltverträglichere Alternativprodukte (Greener Alternative Products)
Industrielle Mikrobiologie
Laborartikel
Werkstoffwissenschaft
Molekularbiologie & funktionelle Genomik
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & -analyse
Chemie & Synthese
Klinik & Diagnostik
Umwelt- & Cannabisanalytik
Lebensmittel- & Getränkekontrolle/-herstellung
Genomik
Werkstoffwissenschaft & -technologie
Mikrobiologische Untersuchungen
Entwicklung & Herstellung von mAb
Entwicklung & Herstellung von mRNA
Pharma- & Biopharmaproduktion
Proteinbiologie
Forschungs- & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsproduktion
Auftragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für die Life-Science-Branche
IVD-Entwicklung & -Herstellung
Produktdienstleistungen
Support
Sicherheitsdatenblätter (SDB)
Analysenzertifikate (CoA)
Ursprungszeugnisse (COO)
Qualitätszertifikate (COQ)
Kundensupport
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie die Website auf effiziente Weise
Häufig gestellte Fragen
Qualität & regulatorische Anforderungen
Rechner & Apps
Webinare
Zurück
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien
Products
Nachhaltigkeit
Merkmal
Hersteller
Agentur
Anwendung
Packungsgröße
Verfahren
Produkte filtern
Showing 1-11 of 11
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
RAD130
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling BTEX and VOCs (CS
2
Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD170
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling Hydrogen Sulfide (H
2
S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD165
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL
®
, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD166
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling HF, NO
2
, and SO
2
, matrix microporous PE impregnated with wet TEA, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD168
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling Ammonia (NH
3
), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD145
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption), matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD172
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling Ozone (O
3
), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD169
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD147
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD141
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
pkg of 20 ea
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
RAD132
radiello
™
Kartuschen-Adsorbenzien,
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20