Fortfahren mit
RAD169
radiello™ Kartuschen-Adsorbenzien
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
eCl@ss:
32039008
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
SS net with silica gel (100-400 μm particle size)
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling HCl
General description
Wir bieten unterschiedliche Radiello Kartuschen-Adsorbentien an, die speziell für die Probennahme bestimmter Verbindungsklassen sind. Die Abmessungen der Kartuschen sind 60 mm L x 4,8 oder 5,8 mm D. Jede Kartusche ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mit Ausnahme der Radiello Thermodesorptions (TD) Kartuschen-Adsorbentien.
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAD132RAD165RAD147
description
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
description
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
description
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
description
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
compatibility
for sampling HCl
compatibility
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors
compatibility
for sampling Aldehydes
compatibility
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption)
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
matrix
SS net with silica gel (100-400 μm particle size)
matrix
SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh)
matrix
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
matrix
SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)