Fortfahren mit
RAD172
radiello Kartuschen-Adsorbenzien
for sampling Ozone (O3), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling Ozone (O3)
General description
Wir bieten unterschiedliche Radiello Kartuschen-Adsorbentien an, die speziell für die Probennahme bestimmter Verbindungsklassen sind. Die Abmessungen der Kartuschen sind 60 mm L x 4,8 oder 5,8 mm D. Jede Kartusche ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mit Ausnahme der Radiello Thermodesorptions (TD) Kartuschen-Adsorbentien.
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAD132RAD169RAD165
description
for sampling Ozone (O3), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
description
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
description
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
description
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
compatibility
for sampling Ozone (O3)
compatibility
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors
compatibility
for sampling HCl
compatibility
for sampling Aldehydes
matrix
microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica
matrix
SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh)
matrix
SS net with silica gel (100-400 μm particle size)
matrix
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)