Wichtige Dokumente
V900144
Glycin
98%, Vetec™
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Glycin, Vetec™, reagent grade, 98%
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | plant: suitable
Farbe
white to off-white
pH-Wert
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1