Merck
V800188
Sigma-Aldrich
Folin & Ciocalteu-Phenolreagenz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktlinie
Vetec
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)