Merck
V000954
Sigma-Aldrich
Natriumrhodizonat dibasisch
p.a., 98.5%
Synonym(e):
3,4,5,6-Tetraoxocyclohexen-1,2-diol Dinatriumsalz, Rhodizonsäure Dinatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6Na2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.04
Beilstein:
5181379
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
p.a.
Qualitätsniveau
Assay
98.5%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]C1=C([O-])C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6H2O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/h7-8H;;/q;2*+1/p-2
InChIKey
SXWPCWBFJXDMAI-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)