Fortfahren mit
N6876
Nitrotetrazolium-Blauchlorid
≥90.0% (HPLC)
Nitrotetrazolium Blue chloride
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
2,2′-Bis-(4-nitrophenyl)-5,5′-diphenyl-3,3′-(3,3′-dimethoxy-4,4′-diphenylen)-ditetrazoliumchlorid, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylen)-bis-[2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid], p-Nitroblau-Tetrazoliumchlorid, p-Nitrotetrazoliumblau, NBT, Nitro BT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,50
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,10
10 x 10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 338,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C40H30N10O6 · 2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
817.64
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4115923
€ 33,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
impurities
≤10% solvent
solubility
H2O: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].COc1cc(ccc1-[n+]2nc(nn2-c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)-c4ccccc4)-c5ccc(c(OC)c5)-[n+]6nc(nn6-c7ccc(cc7)[N+]([O-])=O)-c8ccccc8
InChI
1S/C40H30N10O6.2ClH/c1-55-37-25-29(13-23-35(37)47-43-39(27-9-5-3-6-10-27)41-45(47)31-15-19-33(20-16-31)49(51)52)30-14-24-36(38(26-30)56-2)48-44-40(28-11-7-4-8-12-28)42-46(48)32-17-21-34(22-18-32)50(53)54;;/h3-26H,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
General description
Substrat für Dehydrogenasen und andere Oxidasen[1].
Application
  • Nitrotetrazoliumblauchlorid wird genutzt, um die Entstehung von Sauerstoffmetaboliten in Zellen nachzuweisen.
  • Es dient als Substrat für Nachweise mittels Western Blot.[2]
  • Es wird zum Färben von histologischen Gewebeschnitten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Nitrotetrazoliumblau (NBT) in Kombination mit BCIP (5-Bromo-4-chlor-3-indolyl-phosphat) ist für den Nachweis von markierten Sonden in Western-Blotting-Analysen erforderlich. Es ist Bestandteil des kolorimetrischen Detektionsassays. NBT- und BCIP-Farbstoffe weisen die Aktivität von alkalischer Phosphatase nach und erzeugen dabei einen unlöslichen violetten Farbstoff (Diformazan). Der Farbstoff ist in Bereichen sichtbar, in denen die markierte Sonde an ihr Ziel hybridisiert ist.
Other Notes
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
93862N6639T4375
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
90.0-110.0% (calc. on dry substance, T)
assay
>90%
assay
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL (A stock solution at 10mg/ml in water is stable for 1-2 weeks in the dark at 0-4°C.), 2-methoxyethanol: 20 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
impurities
≤10% solvent
impurities
≤10% solvent content, ≤10% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrotetrazolium-Blauchlorid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which is appropriate N6876 - NBT or 11585029001 - NBT for NADH stain?
    1 answer
    1. None of the NBT products have been specifically approved for NADH procedures.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Boston, MA, USA
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Outstanding Quality and Consistency
    Consistent source of NBT for our clinical muscle panel run. Quality chemical for multiple complex diagnostic stains.
    Helpful?