Wichtige Dokumente
V000697
Magnesiumperchlorat
anhydrous, p.a., 10-20 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
p.a.
Partikelgröße
10-20 mesh
SMILES String
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
InChIKey
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)