1354954
USP
Kaempferol-3-O-Robinoside-7-O-Glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Kaempferol 3-O-(6′′-O-α-L-Rhamnopyranosyl)-β-D-galactopyranoside7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
certified by the USP
Mol-Gew.
756.66 (C33H40O20)
Verpackung
pkg of 20 mg
Hersteller/Markenname
USP 1354954
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
room temp
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ashwagandha Root Powder
- Ashwagandha Root Dry Extract
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)