Merck
Z777301
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115730
NACRES:
SB.52
L × ID:
1 cm × 4.0 mm
Partikelgröße:
1.8 μm
Porengröße:
200 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-300, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L59
Produktlinie
Unix
Verpackung
1 ea of
Methode(n)
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.0 mm
Matrix
fully porous particle
Partikelgröße
1.8 μm
Porengröße
200 Å pore size
Betriebs-pH-Wert
2-8.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Rechtliche Hinweise
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)