Merck
GE28-9909-44
Sigma-Aldrich
Superdex® 200 Increase 10/300 GL
Cytiva 28-9909-44, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 8.6 μm particle size
Synonym(e):
Superdex Increase
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Materialien
glass column
polyethylene filter
Produktlinie
Superdex®
Mol-Gew.
10000-600000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9909-44
Parameter
<1.8 mL/min flow rate
<1.80 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
3.0 Mpa (580 psi)
Bettvolumen
~24 mL
Säule L × ID
30 cm × 10 mm
Matrix
agarose-dextran composite
polymeric
Partikelgröße
8.6 μm
cleaning
1-14
Arbeitsbereich
3-12
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Superdex Increase 200 ist eine Säule für die hochauflösende Gelfiltration im kleinen Maßstab (mg) zur vorbereitenden Aufbereitung sowie zur Charakterisierung und Analyse von Proteinen mit Molekulargewichten zwischen 10.000 und 600.000, wie z. B. die Aggregatanalyse von Antikörpern, die Größen-Homogenitätsanalyse von Membranproteinen oder die Protein-Protein-Wechselwirkungen. Vorportioniert mit kleinen starren Agarose-Beads für hohe Fließraten und pH-Stabilität.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Enhanced performance: improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex™ 200.
  • Very high resolution: small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity.
  • High flow rates: rigid beads give excellent pressure/flow properties.
Eignung
Gelfiltration im kleinen Maßstab (25 - 500 ml) zur vorbereitenden Aufreinigung.
Langfristige Verwendung: alle gebräuchlichen wässrigen Puffer, bis zu 8 M Harnstoff, ionische und nicht-ionische Detergenzien, bis zu 6 M Guanidinhydrochlorid
Sowohl für vorbereitende als auch analytische Zwecke
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Empfohlene Produkte
LiChropur-Reagenzien eignen sich ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
This page shows Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) in a purification strategy.
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Protokolle
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
Verwandter Inhalt
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.