Y0002131
Squalen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6,10,15,19,23-Hexamethyl-2,6,10,14,18,22-tetracosahexaen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
squalene
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
285 °C/25 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)=CCCC(C)=CCCC(C)=CCC\C=C(/C)CCC=C(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChIKey
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)