Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 62,50 |
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 137,00 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 443,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
kinematic viscosity
22.9 cSt(20 °C)
bp
335 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >200 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(C\C=C(\CCC=C(C)C)/C)\C(=C\CC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C)\C
InChI
1S/C30H50/c1-25(2)15-11-19-29(7)23-13-21-27(5)17-9-10-18-28(6)22-14-24-30(8)20-12-16-26(3)4/h15-18,23-24H,9-14,19-22H2,1-8H3/b27-17+,28-18+,29-23+,30-24+
InChI key
YYGNTYWPHWGJRM-AAJYLUCBSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Peroxide value: ≤ 5
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.86 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 0.858 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 335 °C/1013 hPa | bp - | bp - | bp 285 °C/25 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Squalene
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c