Wichtige Dokumente
Y0001497
3-(Trimethylsilyl)-1-propansulfonsäure Natriumsalz
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,2-Dimethyl-2-silapentan-5-sulfonat Natriumsalz, DSC, Natrium-3-(trimethylsilyl)-1-propansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
~165 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].C[Si](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
InChIKey
HWEXKRHYVOGVDA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)