Merck
SU860114
Supelco
Autosampler Mikrofläschchen mit Schnappringverschluss, Polypropylen
volume 0.3 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear polypropylene (with integrated 0.3 mL polypropylene insert)
Verpackung
pkg of 1000 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
11.6 mm
Durchm. × H × ID
11.6 m × 32 mm × 6.0 mm
Volumen
0.3 mL
Fitting
thread for 11 mm
Kompatibilität
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
for use with 11 mm snap caps or crimp seals
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)