Fortfahren mit
27253
Autosampler Mikrofläschchen mit Schnappringverschluss, Polypropylen
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121806
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural polypropylene vial
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.75 mL
fitting
thread for 11 mm
application(s)
general analytical
General description
Snap-Ring vials have two glass rings at the neck of the vial that allows the use of a plastic snap cap or aluminum seal.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
272542742227423
description
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, Snap top, pkg of 100 ea
description
volume 0.75 mL, natural polypropylene vial, pkg of 1000 ea
description
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
description
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
large opening, (6 mm), closure type snap ring vial
feature
closure type snap ring vial, large opening, (6 mm)
volume
0.75 mL
volume
0.75 mL
volume
0.5 mL
volume
0.1 mL
fitting
thread for 11 mm
fitting
-
fitting
thread for 11 mm
fitting
thread for 11 mm
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
material
natural polypropylene vial
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6.0 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 6 mm
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)