Merck
SU860067
Supelco
Einsätze für 1,5-ml-Fläschchen mit breiter Öffnung
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
Synonym(e):
1.5 mL Vial Inserts
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical clear glass
Verpackung
pkg of × 100 ea
AD × H × ID
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
Volumen
0.1 mL
Allgemeine Beschreibung
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)