Merck
854988
Supelco
Einsätze für 1,5-ml-Fläschchen mit breiter Öffnung
volume 0.1 mL, conical clear glass, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41121806
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical clear glass
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H
6 mm × 31 mm
Volumen
0.1 mL
Allgemeine Beschreibung
Einsätze für 1,5-ml-Fläschchen mit breiter Öffnung (Volumen 0,1 ml, Klarglas, konisch) ermöglichen die Verwendung geringerer Probenvolumen mit gängigen Autosampler-Fläschchen. Die Einsätze werden allgemein auf der Grundlage des Innendurchmessers der Fläschchenöffnung ausgewählt. Fläschchen mit großer Öffnung (6,0-mm-Innendurchmesser) erfordern einen Einsatz mit 6-mm-Außendurchmesser.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)