Merck
RAD1202
radiello Diffusionskörper
yellow, configured for reduced sampling rates, pk of 20
Synonym(e):
TM=["radiello"] Diffusive Bodies
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethylene body
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
Radiello Code 120-2
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Dicke × Diffusionsschichtdicke
5 mm × 150 mm
Farbe
yellow
Porengröße
10 μm
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
configured for reduced sampling rates
Allgemeine Beschreibung
Die Diffusionskörper nehmen die Radiello Kartuschen-Adsorbentien während der Probenahme auf. Die Diffusionskörper haben ein Gewinde an einem Ende, mit dem sie einfach an die dreieckige Radiello Trägerplatte montiert werden können. Anders als bei den meisten Kartuschen-Adsorbentien, können die Diffusionskörper wiederverwendet und nach Gebrauch mit einem milden Reinigungsmittel gespült werden. Die Diffusionskörper nehmen auch Staub auf (besonders bei Außenmessungen), sodass nach 4-5 Einsätzen der Austausch empfohlen wird.
Die Abmessungen sind 60 mm Höhe x 16 mm Durchmesser. Erhältlich sind vier verschiedene Diffusionskörper. Jeder mit Applikations-spezifischem Design.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new laboratory test chamber for the determination of diffusive sampler uptake rates
Gonzalez-Flesca, N., Frezier, A.
Atmospheric Environment, 39 (22), 4049-4056 (2005)
Ambient Volatile Organic Compound Monitoring by Diffusive Sampling. Compatibility of High Uptake Rate Samplers With Thermal Desorption
Bates, M., et al.
Analyst, 122, 1481-1484 (1997)
Maurizio Caselli et al.
Environmental research, 109(2), 149-157 (2008-12-26)
Mean volatile organic compound (VOC) concentrations in 16 newspaper stands and in two printing shops were monitored for the purpose of quantifying the various VOCs in these areas and to relate the results. In each site halogenated, oxygenated, aliphatic, and
Reliability of a BTEX radial diffusive sampler for thermal desorption: field measurements
Bruno, P., et al.
Atmospheric Environment, 39 (7), 1347-1355 (2005)
Performances of the [TM="Radiello"] diffusive sampler for BTEX measurements: Influence of environmental conditions and determination of modelled sampling rates
Pennequin-Cardinal, A., et al.
Atmospheric Environment, 39 (14), 2535-2544 (2005)
Artikel
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Frequently Asked Questions - radiello® Products
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.