Merck
PHL89770
Psoralen
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6,7-Furanocumarin, Ficusin, Furo[3,2-g]cumarin, Furo[3,2-g]benzopyran-7-on
Größe auswählen
20 MG
€ 303,00
€ 303,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 MG
€ 303,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.16
Beilstein:
152784
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
€ 303,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
InChIKey
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Anwendung
Photochemisches Reagens zur Untersuchung von Nukleinsäurestruktur und -funktion.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)