Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.26
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3198945
eCl@ss:
32150313
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
mp
87-90 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
InChI key
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?